2,4-Dimetilimidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54335-100G OR54335-25G
APOSOR54335-100GEA 0 EUR
APOSOR54335-100G APOSOR54335-25G
2,4-Dimetilimidazol 98%
2,4-Dimetilimidazol
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 266 °C/733mmHg
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022365
Núm. CAS: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III