N-Boc-D-alaninol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-D-Alaninol, (R)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR54336-100G OR54336-25G OR54336-5G
APOSOR54336-100GEA 111 EUR
APOSOR54336-100G APOSOR54336-25G APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Formula: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.2 g/mol
Pto. de fusión: 56…61 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00235912
Núm. CAS: 106391-86-0