2-(Bromometil)-1,3-dioxolano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 53.8 EUR
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano 97%
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano
Formula: C₄H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 80…82 °C/27mmHg
Densidad: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003214
Núm. CAS: 4360-63-8