6-Methyl-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54339-1G OR54339-5G
APOSOR54339-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54339-1G APOSOR54339-5G
6-Methyl-1H-indazole 97%
6-Methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1625 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781625
Núm. CAS: 698-24-8