1,9-Dibromononano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Nonamethylene dibromide
OR5434-25G OR5434-5G
APOSOR5434-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5434-25G APOSOR5434-5G
1,9-Dibromononano
1,9-Dibromononano
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Pto. Ebullición: 285…288 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000279
Núm. CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0