(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR54340-100G OR54340-25G
APOSOR54340-100GEA 393 EUR
APOSOR54340-100G APOSOR54340-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formula: C₁₄H₂₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 249…251 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044501
Núm. CAS: 477600-68-3