Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54344-250MG
APOSOR54344-250MGEA 125 EUR
APOSOR54344-250MG
Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate 95+%
Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,19 g/mol
Pto. de fusión: 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168892
Núm. CAS: 50413-44-0