1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Naphthalene-1,5-disulphonic acid tetrahydrate
OR54356-100G
OR54356-25G
OR54356-500G
APOSOR54356-100GEA
60.9
EUR
APOSOR54356-100G
APOSOR54356-25G
APOSOR54356-500G
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate
Formula:
C₁₀H₁₆O₁₀S₂ MW: 360,36 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149265 Núm. CAS: 211366-30-2 EINECS: 201-317-9 UN: 2585 ADR: 8,III |