(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54357-1G OR54357-500MG
APOSOR54357-1GEA 74.2 EUR
APOSOR54357-1G APOSOR54357-500MG
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Formula: C₅H₈Cl₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07644629
Núm. CAS: 867165-53-5