Anhídrido 3-cloroftalico, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
OR54359-25G OR54359-5G OR54359-100G
APOSOR54359-25GEA 21.9 EUR
APOSOR54359-25G APOSOR54359-5G APOSOR54359-100G
Anhídrido 3-cloroftalico, grado técnico
Anhídrido 3-cloroftalico
Formula: C₈H₃ClO₃
MW: 182,56 g/mol
Pto. de fusión: 123…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023107
Núm. CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8