2',6'-Dicloroacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
OR5436-1G OR5436-25G OR5436-5G OR5436-10G
APOSOR5436-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5436-1G APOSOR5436-25G APOSOR5436-5G APOSOR5436-10G
2',6'-Dicloroacetofenona
2',6'-Dicloroacetofenona
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. Ebullición: 176…180 °C/83mmHg
Pto. de fusión: 37…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016339
Núm. CAS: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7