Floroglucina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54361-100G OR54361-500G
APOSOR54361-100GEA 94.4 EUR
APOSOR54361-100G APOSOR54361-500G
Floroglucina
Floroglucina
Formula: C₆H₆O₃
Pto. de fusión: 215…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002286
Núm. CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2