4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR54369-1G
OR54369-25G
OR54369-5G
APOSOR54369-1GEA
21.9
EUR
APOSOR54369-1G
APOSOR54369-25G
APOSOR54369-5G
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
4-(3-Nitrophenyl)morpholine
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Pto. de fusión: 106…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03195994 Núm. CAS: 116922-22-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...