2-Methylene-1,3-propanediol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylenepropane-1,3-diol
OR54371-25G
APOSOR54371-25GEA 111 EUR
APOSOR54371-25G
2-Methylene-1,3-propanediol 95%
2-Methylene-1,3-propanediol
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C/2mmHg
Densidad: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075162
Núm. CAS: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7