1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54372-1G OR54372-5G OR54372-250MG
APOSOR54372-1GEA 26.1 EUR
APOSOR54372-1G APOSOR54372-5G APOSOR54372-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₅ClN₂O₂S
MW: 179,98 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04968667
Núm. CAS: 288148-34-5
UN: 3261
ADR: 8,III