3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54373-1G OR54373-250MG OR54373-5G
APOSOR54373-1GEA 227 EUR
APOSOR54373-1G APOSOR54373-250MG APOSOR54373-5G
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08060975
Núm. CAS: 420137-14-0