4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR54375-1G OR54375-5G OR54375-10G
APOSOR54375-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54375-1G APOSOR54375-5G APOSOR54375-10G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
Pto. de fusión: 70…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847398
Núm. CAS: 17100-58-2