3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54378-250MG OR54378-1G
APOSOR54378-250MGEA 261 EUR
APOSOR54378-250MG APOSOR54378-1G
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060968
Núm. CAS: 87691-89-2