o-Toluato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5438-100G
OR5438-25G
OR5438-500G
APOSOR5438-100GEA
36.4
EUR
APOSOR5438-100G
APOSOR5438-25G
APOSOR5438-500G
o-Toluato de metilo 98%
o-Toluato de metilo
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 207…208 °C Densidad: 1,072 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008428 Núm. CAS: 89-71-4 EINECS: 201-932-2 |