(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
OR54380-25G OR54380-5G OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA 60.9 EUR
APOSOR54380-25G APOSOR54380-5G APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina
(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina
Formula: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212.29 g/mol
Pto. de fusión: 80…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082751
Núm. CAS: 29841-69-8