2,4,5-Trihidroxibenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54382-1G OR54382-5G
APOSOR54382-1GEA 52.2 EUR
APOSOR54382-1G APOSOR54382-5G
2,4,5-Trihidroxibenzaldehído 95%
2,4,5-Trihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016592
Núm. CAS: 35094-87-2