1,3-Bencenodimetanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Xileno-α-α'-diol, m-Fenilendimetanol
OR54383-25G OR54383-5G OR54383-100G
APOSOR54383-25GEA 84.1 EUR
APOSOR54383-25G APOSOR54383-5G APOSOR54383-100G
1,3-Bencenodimetanol
1,3-Bencenodimetanol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 154…159 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004649
Núm. CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2