(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54386-100MG
APOSOR54386-100MGEA 400 EUR
APOSOR54386-100MG
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22126139
Núm. CAS: 365280-18-8