1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR54392-250MG OR54392-1G OR54392-5G
APOSOR54392-250MGEA 119 EUR
APOSOR54392-250MG APOSOR54392-1G APOSOR54392-5G
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 98+%
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Formula: C₄₁H₇₈NO₈P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16621009
Núm. CAS: 4004-05-1