2-Naftonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Naphthalene-2-carbonitrile
OR54405-25G
APOSOR54405-25GEA
87
EUR
APOSOR54405-25G
2-Naftonitrilo 98%
2-Naftonitrilo
Formula:
C₁₁H₇N MW: 153,18 g/mol Pto. Ebullición: 156 °C/12mmHg Pto. de fusión: 67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016807 Núm. CAS: 613-46-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...