2-Aminoisophthalic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminoisophthalic Acid
OR5441-5G
OR5441-1G
OR5441-25G
APOSOR5441-5GEA
24.8
EUR
APOSOR5441-5G
APOSOR5441-1G
APOSOR5441-25G
2-Aminoisophthalic acid 98%
2-Aminoisophthalic acid
Formula:
C₈H₇NO₄ Pto. de fusión: 300…304 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00817808 Núm. CAS: 39622-79-2 |