N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Guanidinobenzimiazole
OR54411-1G OR54411-5G
APOSOR54411-1GEA 69.8 EUR
APOSOR54411-1G APOSOR54411-5G
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Formula: C₈H₉N₅
MW: 175,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005590
Núm. CAS: 5418-95-1