Octenidine dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR54413-25G OR54413-5G
APOSOR54413-25GEA 255 EUR
APOSOR54413-25G APOSOR54413-5G
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Formula: C₃₆H₆₂N₄
Pto. de fusión: 214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01938808
Núm. CAS: 70775-75-6