Sulfato de 8-quinolinol monohidrato, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de bis(8-hidroxiquinolio) monohidrato
OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 108 EUR
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Sulfato de 8-quinolinol monohidrato, grado técnico
Sulfato de 8-quinolinol monohidrato
Formula: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
MW: 388.4 g/mol
Pto. de fusión: 175…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149610
Núm. CAS: 207386-91-2