Ácido 2-Tiofenoborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
OR5442-25G OR5442-5G
APOSOR5442-25GEA 30.6 EUR
APOSOR5442-25G APOSOR5442-5G
Ácido 2-Tiofenoborónico
Ácido 2-Tiofenoborónico
Formula: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151850
Núm. CAS: 6165-68-0