Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54422-1G OR54422-250MG
APOSOR54422-1GEA 0 EUR
APOSOR54422-1G APOSOR54422-250MG
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Formula: C₂₈H₃₀ClNP₂
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061569
Núm. CAS: 66534-97-2