4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4,6-dichlorotriazine
OR54429-5G OR54429-1G
APOSOR54429-5GEA 187 EUR
APOSOR54429-5G APOSOR54429-1G
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine
Formula: C₃H₂Cl₂N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078331
Núm. CAS: 933-20-0