Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
OR5443-25G OR5443-500MG OR5443-5G
APOSOR5443-25GEA 60.9 EUR
APOSOR5443-25G APOSOR5443-500MG APOSOR5443-5G
Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico
Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Pto. de fusión: 210…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093410
Núm. CAS: 98546-51-1