3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
OR5444-5G OR5444-25G
APOSOR5444-5GEA 26.1 EUR
APOSOR5444-5G APOSOR5444-25G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formula: C₅H₈BNO₃
MW: 140,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02677945
Núm. CAS: 16114-47-9