Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54445-1G OR54445-5G OR54445-10G
APOSOR54445-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54445-1G APOSOR54445-5G APOSOR54445-10G
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Bis(4-formylphenyl) ether
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276812
Núm. CAS: 2215-76-1