3,6-Diiodocarbazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR54455-100G
OR54455-25G
OR54455-5G
APOSOR54455-100GEA
120
EUR
APOSOR54455-100G
APOSOR54455-25G
APOSOR54455-5G
3,6-Diiodocarbazole
3,6-Diiodocarbazole
Formula:
C₁₂H₇I₂N Pto. de fusión: 207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00450017 Núm. CAS: 57103-02-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...