9-Aminofluorene hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 9-Fluorenamine Hydrochloride, 9H-Fluoren-9-amine hydrochloride
OR54458-1G OR54458-25G OR54458-5G
APOSOR54458-1GEA 36.4 EUR
APOSOR54458-1G APOSOR54458-25G APOSOR54458-5G
9-Aminofluorene hydrochloride
9-Aminofluorene hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₁N
Pto. de fusión: 265…370 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012536
Núm. CAS: 5978-75-6