2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]aniline
OR5446-1G OR5446-500MG
APOSOR5446-1GEA 105 EUR
APOSOR5446-1G APOSOR5446-500MG
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₁₂H₁₃N₃S
MW: 231,32 g/mol
Pto. de fusión: 176…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203030
Núm. CAS: 102243-12-9