(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54464-100G OR54464-25G OR54464-5G
APOSOR54464-100GEA 398 EUR
APOSOR54464-100G APOSOR54464-25G APOSOR54464-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Formula: C₄₄H₃₂P₂
Pto. de fusión: 239…241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010805
Núm. CAS: 76189-56-5