Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54465-1G OR54465-5G
APOSOR54465-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54465-1G APOSOR54465-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formula: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064686
Núm. CAS: 37366-09-9