Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54466-100MG OR54466-50MG
APOSOR54466-100MGEA 328 EUR
APOSOR54466-100MG APOSOR54466-50MG
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Formula: C₂₂H₃₄O₂
Densidad: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00673476
Núm. CAS: 86227-47-6