6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Proveedor: Apollo Scientific
OR54469-1G OR54469-5G
APOSOR54469-1GEA 66.7 EUR
APOSOR54469-1G APOSOR54469-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formula: C₁₁H₁₄O
Pto. Ebullición: 131 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001737
Núm. CAS: 1730-48-9