6-Clorouracilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Clorouracilo
OR5447-25G
APOSOR5447-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5447-25G
6-Clorouracilo 98%
6-Clorouracilo
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Pto. de fusión: 295 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014595
Núm. CAS: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0