2-Metoxinicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR54470-100G
OR54470-25G
OR54470-5G
APOSOR54470-100GEA
156
EUR
APOSOR54470-100G
APOSOR54470-25G
APOSOR54470-5G
2-Metoxinicotinato de metilo
2-Metoxinicotinato de metilo
Formula:
C₈H₉NO₃ Pto. de fusión: 25…27 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06801052 Núm. CAS: 67367-26-4 |