Acetoacetato de metilo

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Methyl 3-oxobutanoate

OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 109 EUR
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Acetoacetato de metilo
Acetoacetato de metilo
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C
Pto. de fusión: –180 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008784
Núm. CAS: 105-45-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR