N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54483-100G OR54483-1KG OR54483-500G
APOSOR54483-100GEA 75.9 EUR
APOSOR54483-100G APOSOR54483-1KG APOSOR54483-500G
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 95%
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano
Formula: C₅H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008216
Núm. CAS: 109-55-7
UN: 2734
ADR: 8+3,II