N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride, N-Z-1,3-Propanediamine hydrochloride, N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride, N-Cbz-1,3-diaminopropane Hydrochloride, Benzyl N-(3-Aminopropyl)carbamate Hydrochloride, N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
OR54485-5G
APOSOR54485-5GEA 98.6 EUR
APOSOR54485-5G
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 244,72 g/mol
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270153
Núm. CAS: 17400-34-9