3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54490-1G OR54490-5G OR54490-25G
APOSOR54490-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54490-1G APOSOR54490-5G APOSOR54490-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₂H₈BrCl
MW: 267,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06201361
Núm. CAS: 844856-42-4