Bencil(dimetil)amina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54497-2.5L OR54497-500ML
APOSOR54497-2.5LEA 139 EUR
APOSOR54497-2.5L APOSOR54497-500ML
Bencil(dimetil)amina 99%
Bencil(dimetil)amina
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 183…184 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008329
Núm. CAS: 103-83-3
UN: 2619
ADR: 8+3,II