Isocianato de 4-metil-2-nitrofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR54499-1G
OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA
348
EUR
APOSOR54499-1G
APOSOR54499-5G
Isocianato de 4-metil-2-nitrofenilo 97%
Isocianato de 4-metil-2-nitrofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula:
C₈H₆N₂O₃ MW: 178.15 g/mol Pto. de fusión: 56…58 °C Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014705 Núm. CAS: 57910-98-2 UN: 3335 ADR: 9 III |